Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Kultur C-Tubes Med Kasketter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
14 ml
27 ml
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstørrelse:
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Autoklaverbar og genanvendelig
- Rundbundsdesign med skruelåg
- Fremstillet af borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse B krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM Type I, klasse B, USP Type I |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Til skrå- eller rystekulturer |
| Inkluderer | Kasket |
| Liner materiale | Styren butadien gummi |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Vis mere |