Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogene opbevaringshætteglas, indvendigt gevind
Artikelnummer. 11561355 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Neutral
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Markeringssted Lukningsfarve unitSize
11561355 1,2 ml Ja Neutral Pakke med 500
11591345 2 ml Ja Neutral Pakke med 1000
11501355 2 ml Nej Neutral Pakke med 1000
11571355 2 ml Ja Hvid Pakke med 500
11581355 2 ml Ja Rød Pakke med 500
11591355 2 ml Ja Pink (Pink) Pakke med 500
11501365 2 ml Ja Gul Pakke med 500
11511365 2 ml Ja Grøn Pakke med 500
11521365 2 ml Ja Blå Pakke med 500
11541365 3 ml Ja Neutral Pakke med 500
11531365 2 ml Ja Klar Pakke med 500
11556295 4 ml Ja Neutral Pakke med 500
11566295 5 ml Ja Neutral Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11561355 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W985915
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CryoELITE Hætteglas med Loctagon nederdel giver stabilitet i fritstående stilling og låser fast i CryoELITE Benchmate Stativ, der gør det nemt at åbne og lukke hætteglasset med én hånd.
Det unikke produktionsdesign af CryoELITE hætteglas skaber mere hætte til hætteglas overfladekontakt for en absolut forsegling. Det fritstående hætteglas rummer en valgfri 2D Data Matrix Stregkode bundindsats (fabrikantnr. W985880); som giver en unik identifikator for permanent sporbarhed. Stregkoden nederste indsats; som kan købes separat, kan nemt trykkes ind i bunden af hætteglasset. Hætteglassets bundformat giver ubegrænset prøvevisning og muliggør automatisk scanning af stregkode, især når det bruges sammen med Wheaton KeepIT-100™ Fryseboks (fabrikant nr. W651700-serien). Dette resulterer i enestående hætteforseglingsydelse, der overstiger DOT-standarderne med et gennemsnit på 35 %, hvilket gør CryoELITE hætteglas ideel til transport af kliniske prøver. Hætte og hætteglas er lavet af lavbindende kryogent, jomfruelig polypropylen.
  • Fremstillet af kryogen, strålingskvalitet, jomfru polypropylen
  • Syv forskellige kasketfarver, blå, pink, grøn, gul, rød, hvid og naturlig
  • Udvendigt og indvendigt gevindskårne hætteglas
  • Designet resulterer i en trykmodstandsydelse, der langt overstiger regeringens standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Diameter (engelsk) Ydre 0,47 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 1,2 ml
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Trådstil Indvendig
Grundstil Fritstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Cs.
Markeringssted Ja
Certificeringer/compliance DOT, IATA
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Kryogenisk hætteglas