Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsin Scrubber Tube Med 24/40, 12/2 Led
Artikelnummer. 12614783 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konusled:
24/40, 12/2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
12614783 24/40, 12/2 Hver
1 options
Artikelnummer. 12614783 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 180022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.35 DKK
    592.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.50 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Konstrueret til arsinanalyse ved hjælp af sølvdithyldithiocarbamat (SDDC) kolorimetriske metode
  • Skrubberør
  • Standard tilspidsning 24/40
  • Clear-Seal led og et sfærisk 12/2 kugleled holdt sammen af en størrelse 12 rustfrit stål kugleledsklemme
  • Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
Overholdelse
Møder ASTM / USP og EPA-specifikationer; Borosilikatglas overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Produkttype Arsin Scrubber Tube
Standard konusled 24/40, 12/2
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Til arsinanalyse ved brug af SDDC-metoden
Til brug med (udstyr) Til arsin generator
Inkluderer Størrelse 12 rustfrit stål kugleledsklemme