Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsingenerator med klar –forsegling og 24/40 standard konus
Artikelnummer. 12495472 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konusled:
24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
12495472 24/40 Hver
1 options
Artikelnummer. 12495472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 180020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1288.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 181.96 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Konstrueret til arsinanalyse ved hjælp af sølvdithyldithiocarbamat (SDDC) kolorimetriske metode
  • Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
Fremstillet af WHEATON 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav; Reference: £Standard testmetode for arsen i vand,£ ASTM D2972
Tekniske data
Produkttype Arsine generator
Standard konusled 24/40
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Til arsinanalyse ved brug af SDDC-metoden
Inkluderer 125 ml erlenmeyer-kolbe scrubberrør, muffeled, størrelse 12 rustfrit stål kugleledsklemme