Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsingenerator, modificeret
Artikelnummer. 11722235 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Standard konusled:
24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
11722235 24/40 Hver
1 options
Artikelnummer. 11722235 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 180023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1312.50 DKK
    1147.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.71 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Modificeret til arsinanalyse
  • Ændret version af katalognummer 180020 til arsinanalyse
  • Det fritstående system har en standard konus 24/40 Clear-Seal™ led
  • Scrubber/absorber enhed i ét stykke
  • Lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Eliminerer det besværlige kugle- og fatningsled, der forbinder skrubber- og absorberrørene
  • Fremstillet af WHEATON 33 lavt-ekstraherbart borosilikatglas
Overholdelse
Er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Produkttype Arsine generator
Standard konusled 24/40
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438 Type I, Klasse A
Til brug med (applikation) Til arsinanalyse ved brug af SDDC-metoden
Inkluderer 125mL erlenmeyerkolbe med 24/40 led, scrubber/absorberenhed i ét stykke