Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 85 mm kondensator
Artikelnummer. 12401571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk) jakke:
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) jakke Pakningsstørrelse
12401571 85 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12401571 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 415501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1056.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 153.75 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Til ekstraktion af analytter
  • 24-400 bundskruegevind
  • 13-425 side skruegevind
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
Til brug med (applikation) Anvendes til kontinuerlig ekstraktion af analytter fra et fast stof til et organisk opløsningsmiddel
Længde (engelsk) jakke 3,34 tommer.
Længde (metrisk) jakke 85 mm
Materiale Borosilikatglas
Type Kondensator