Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm 100 ml glastragt
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E438 Type I, Klasse A |
| Til brug med (applikation) | Designet til at håndtere op til 1000 ml væske til analyse af partikel- eller mikrobiologisk kontaminering |
| Diameter (metrisk) skive | 47mm |
| Porøsitet | Grov |
| Porestørrelse | 40 til 60 μm |
| Produkttype | Tragt |