Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 125 ml Erlenmeyer-kolbe
Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
125 ml; 24/40; Gevind mund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Standard konusled | 24/40 |