Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack med Crimp Top Finish og Markering Patch
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Borosilikatglas hætteglas med 300μ L glas indsats med begrænset volumen
- Indsatsen er smeltet sammen med hætteglasset for at forhindre kanyleskader
- Crimp top tætning
- Skriveplaster på alle hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 300.0 mL |
| Septum | PTFE, gummi |
| Volumen (engelsk) | 0.1 dr. |
| Lukningsmateriale | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur