Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack med skruelåg Topfinish og Markering Patch
Artikelnummer. 12405021 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Sort
Septum:
Blå PTFE, Silikone
PTFE
PTFE, Silikone, PTFE
PTFE, silikone
Rød PTFE, Silikone
Forspaltet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Septum Forspaltet unitSize
12405021 Neutral PTFE, silikone Nej Pakke med 100
12415021 Sort Rød PTFE, Silikone Nej Pakke med 100
12435021 Blå PTFE, silikone Nej Pakke med 100
12445021 Gul PTFE, silikone Nej Pakke med 100
12455021 Grøn PTFE, silikone Nej Pakke med 100
12475021 Sort PTFE, Silikone, PTFE Nej Pakke med 100
12495021 Sort Blå PTFE, Silikone Nej Pakke med 100
12415031 Sort PTFE Nej Pakke med 100
10716554 Neutral PTFE, silikone Ja Pakke med 100
12435031 Sort PTFE, silikone Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 12405021 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W22532802
Only null left
Add to basket
Add to basket
LVI™ Hætteglas med en forseglet 300μ L glasindsats med begrænset volumen, smeltet til hætteglasset for at forhindre kanyleskader. Fremstillet af Type I borosilikatglas med hvidt keramisk skrivemærke.
  • Indsatser, klare hætteglas og ravfarvede hætteglas konverteres fra USP Type I borosilikatglasrør
  • Indsatsen er smeltet sammen med hætteglasset for at forhindre kanyleskader
  • Borosilikatglas hætteglas med 300μ L glas indsats med begrænset volumen
  • Fremstillingsprocessen kontrollerer præcist dybden og positionen af indsatsen i forhold til bunden af hætteglasset. Dette muliggør mere ensartet prøvegenvinding fra hætteglas til hætteglas og reducerer muligheden for skade på autosamplernålen.
  • Indsatsen har en let udblænding i toppen, hvilket giver et større nålemålområde, hvilket forhindrer nåleskader
  • Fås i klar og ravfarvet
  • Køb hætteglas og hætter separat eller sammen i praktiske pakker
  • Pakket i en kasse med 100 stk
  • Skriveplaster på alle hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lukningsfarve Neutral
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Septum PTFE, silikone
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.1 dr.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Markeringssted Ja
Højde (metrisk) 32 mm