Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Glasprøveflasker
Artikelnummer. 10545755 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
12 mL
24 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10545755 12 mL Pakke med 144
10208884 4 mL Pakke med 144
10370245 24 mL Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10545755 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 225535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1878.12 DKK / Pakke med 144
    Spare 261.88 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Glasprøveflasker er ideelle til indsamling, opbevaring og udstilling af prøver i laboratoriet eller i marken. Fremstillet af 800 soda lime klart glas, der USP opfylder Type III-krav, med forudmonterede LDPE snap-kapsler.
  • Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Forudmonterede lavdensitets polyethylen (LDPE) snap-kapsler
  • Fremstillet af Wheaton 800 soda-lime klarglas, der opfylder USP Type III-kravene
  • Fås i forskellige kapaciteter og kasketterstørrelser
  • Egnet til indsamling, opbevaring og udstilling af prøver i laboratoriet eller i marken
Tekniske data
Volumen 0,4 oz., 12 ml
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,86 tommer.
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 51 mm
Højde (engelsk) 2''
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 22 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Lukketype Snap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,4 oz.
Form Rund
Produkttype Flaske med bred mund