Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøveflasker
Ideel til at indsamle, opbevare og udstille prøver i laboratoriet eller i marken. Wheaton™ Snap Cap prøveflasker er fremstillet af Wheaton™ 800 soda lime klart glas, der overholder USP Type III krav.
Brand: DWK Life Sciences 225538
1914.42 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Pakket i bølgebakker med skillevægge
- Formonterede snaphætter af polyethylen med lav densitet
- Fås i en række kapaciteter og hættestørrelser
Tekniske data
0,8 oz., 24 ml | |
0,8 oz. | |
1.1 tommer | |
Neutral | |
2'' | |
30 mm | |
Snap |
24 mL | |
Klar | |
Glas | |
52 mm | |
LDPE | |
30 mm |