Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Glasprøveflasker
Artikelnummer. 10208884 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
12 mL
24 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10208884 4 mL Pakke med 144
10545755 12 mL Pakke med 144
10370245 24 mL Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10208884 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 225532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2178.75 DKK
    1911.52 DKK / Pakke med 144
    Spare 267.23 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Glasprøveflasker er ideelle til indsamling, opbevaring og udstilling af prøver i laboratoriet eller i marken. Fremstillet af 800 soda lime klart glas, der USP opfylder Type III-krav, med forudmonterede LDPE snap-kapsler.
  • Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Formonterede snaphætter af polyethylen med lav densitet
  • Fås i en række kapaciteter og hættestørrelser
Tekniske data
Volumen 0,1 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,9 tommer.
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Neutral
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Wide
Højde (metrisk) 27 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 22 mm
Diameter (metrisk) 23 mm
Lukketype Snap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Form Round
Produkttype Wide Mouth Bottle