Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøveflasker
Artikelnummer. 10697325 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 10697325
Brand: DWK Life Sciences 225534
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at indsamle, opbevare og udstille prøver i laboratoriet eller i marken. Wheaton™ Snap Cap prøveflasker er fremstillet af Wheaton™ 800 soda lime klart glas, der overholder USP Type III krav.
  • Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Formonterede snaphætter af polyethylen med lav densitet
  • Fås i en række kapaciteter og hættestørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 0,86 tommer.
Materiale Soda limeglas (type 3)
Lukningsfarve Neutral
Certificeringer/compliance USP Type III
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 39 mm
Produkttype Prøveflaske
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Lukningsmateriale LDPE
Lukkestørrelse 22 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Lukketype Snap
Gennem lukkedispenseringen Ja