Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte reagensflasker
Artikelnummer. 12472571 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12472571 250 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12472571 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 221017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    1035.16 DKK / Pakke med 6
    Spare 74.84 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
WHEATON™ Sikkerhedsbelagte reagensflasker har plastisolbelægning for sikkerhed, lavet af klart borosilikatglas med påsat polypropylen-skruelåg og PTFE-foring. Autoklavable og ideelle til sikker opbevaring af reagenser i laboratoriet.
  • Plastisol Belægning for sikkerhed
  • Fremstillet af klart borosilikatglas
  • Fastgjort 33-430 polypropylen skruehætte med PTFE-foring
  • Autoklaverbar
  • Funktioner bekvemt skrivepatch
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 151 mm
Kemisk etiket Umærket
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 69 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO 9001
Engangs Genanvendelig
Produkttype Reagensflaske