Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte ravfarvede smalmundede flasker med polyethylen LDPE-foret sort phenolhætte
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Fremstillet af soda-lime glas, der overholder ISP Type III krav
- 4L flaske leveres med kandehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Vis mere |