Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte medieflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
- USP Type I klart borosilikatglas
- Plastisol belægning for sikkerhed
- Forsynet med eksamener og skrivelapper
- 33-430 skruelåg kan købes separat
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4,22 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4,22 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,16 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 119 mm |
| Produkttype | Medieflaske |
| Vis mere |