Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte medieflasker
Artikelnummer. 12492501 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 12492501
Brand: DWK Life Sciences 219455
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab et sikkert arbejdsmiljø med Wheaton Sikkerhedsbelagte flasker. Hvis en flaske ved et uheld går i stykker, beholder den PVC-baserede plastisolbelægning på ydersiden af flasken indholdet længe nok til korrekt bortskaffelse.
  • USP Type I klart borosilikatglas
  • Plastisol belægning for sikkerhed
  • Forsynet med eksamener og skrivelapper
  • 33-430 skruelåg kan købes separat
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Belægning Plastisol
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 119 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 4,68 tommer.
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg