Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte flasker med PTFE-belagt gummiforet låg
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Ideel til laboratorie- eller feltanvendelser, flaskens 'skridsikre belægning giver større lethed og stabilitet, når du håndterer vådt eller tørt
- Flasker er fremstillet af soda lime glas, der overholder USP Type III krav
- 8, 16 og 32 oz Boston rund stil
- 80oz og 4L med kandehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Højde (metrisk) | 172 mm |
| Vis mere |