Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte smalle mundflasker med PE-kegle LPDE-foret sort phenolhætte
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Fremstillet af klart og ravfarvet soda-lime glas, der passer til USP Type III krav
- Lukkematerialet er phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 208 mm |
| Højde (engelsk) | 8,2 tommer |
| Lukke liner | Polyethylenkegle/LDPE |
| Vis mere |