Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare sikkerhedscoatede smalle mundflasker med PE-kegle LPDE-foret sort phenolhætte
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Plastisol belagt for sikkerhed
- Fremstillet af klart soda-lime glas, der passer til USP Type III krav
- 4L størrelse har kandehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Vis mere |