Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Ravfarvet sikkerhedsbelagte smalle mundflasker med PE-kegle LPDE-foret sort phenolhætte
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (engelsk):
16 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Ideel til laboratorie- eller feltanvendelser, flaskens 'skridsikre belægning giver større lethed og stabilitet, når du håndterer vådt eller tørt
- Flasker er fremstillet af soda lime glas, der overholder USP Type III krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Vis mere |