Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte, gennemsigtige flasker med smal mund med sorte phenolhætter foret med aluminiumsfolie
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Plastisol-belagt soda-lime glas
- Belægningen er inert og meget modstandsdygtig over for stærke syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
- Belægning reducerer risikoen for personskade eller kontaminering
- Sorte, folieforede hætter medfølger
- Må ikke autoklaveres
Overholdelse
Hjælper med at opfylde OSHAs krav til sikker håndtering og bortskaffelse af giftige eller skadelige stoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Materiale | Plastisol-belagt Soda Lime Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Vis mere |