Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Diagnostiske flasker af glas med skruehals
Artikelnummer. 11784209 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11784209 10 mL Pakke med 480
1 options
Artikelnummer. 11784209 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 219371
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver overlegen kemisk resistens. Wheaton™ Skruhalsglasdiagnoseflasker er fremstillet af Wheaton 400 borosilikatglas, der overholder USP Type I krav.
  • Autoklaverbar
  • Ravfarvet glas
  • Kan bruges til lyofilisering
  • Alternativ til serumflasker og hætteglas
  • Passer med I-Loc™ lukning eller skruelåg med tynd flangeprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 0,9 tommer.
Materiale Glas
Højde (metrisk) 61 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Lukketype I-Loc/Open-top skrue
Certificeringer/compliance USP Type I