Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Genanvendelige PVC Coliwasas og tilbehør
Artikelnummer. p-322937 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Produkttype:
Coliwasa Sampler
Udvidelse og stik
Længde (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Længde (engelsk):
4 fod
6 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11734129
Brand: DWK Life Sciences 885253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til en række applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udvidelse og stik
Kapacitet (engelsk) 25,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 760 mL
Til brug med (udstyr) Klar PVC genanvendelige coliwasas
Længde (engelsk) 4 fod
Længde (metrisk) 1,21 m