Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Genanvendelige PVC Coliwasas og tilbehør
Artikelnummer. 12437311 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Produkttype:
Coliwasa Sampler
Udvidelse og stik
Længde (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Længde (engelsk):
4 fod
6 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (metrisk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
12437311 Coliwasa Sampler 1,82 m 6 fod Hver
11734129 Udvidelse og stik 1,21 m 4 fod Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12437311 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 885252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4933.50 DKK
    3873.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1059.63 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Til en række applikationer
  • Reusable PVC construction for durable, long-term composite liquid waste sampling
  • Suitable for a variety of environmental and industrial sampling applications
  • Compatible accessories include PVC shafts, extensions, and connectors to extend sampling reach
  • Designed for use with Wheaton Coliwasa sampling systems
  • Available in multiple configurations and lengths to meet varied sampling requirements
Tekniske data
Produkttype Coliwasa Sampler
Materiale Polypropylen, PVC
Autoklaverbar Not Autoclavable
Inkluderer 48 tommer L rensebørste
Kapacitet (engelsk) 37,19 oz.
Kapacitet (metrisk) 1100 mL
Diameter (engelsk) Indre 1,37 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,61 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.5 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 4.1 cm
Længde (engelsk) 6 fod
Længde (metrisk) 1,82 m