Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Genanvendelige PVC Coliwasas og tilbehør
Artikelnummer. 11734129 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Produkttype:
Coliwasa Sampler
Udvidelse og stik
Længde (metrisk):
1,21 m
1,82 m
Længde (engelsk):
4 fod
6 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (metrisk) Længde (engelsk) unitSize
11734129 Udvidelse og stik 1,21 m 4 fod Hver
12437311 Coliwasa Sampler 1,82 m 6 fod Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11734129 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 885253
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til en række applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udvidelse og stik
Kapacitet (engelsk) 25,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 760 mL
Til brug med (udstyr) Klar PVC genanvendelige coliwasas
Længde (engelsk) 4 fod
Længde (metrisk) 1,21 m