Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Fenoliske skruelåg til Redi-Pak™ Containere
Artikelnummer. p-77062 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 11728839
Brand: DWK Life Sciences 239250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikt kegleforingsdesign tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
  • Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Fenol
  • Skruelåg
  • Farve: Sort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 144 Cs.
Halsfinish 15-425
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Redi-pak™ beholder
Lukke liner Polyseal