Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Fenoliske skruelåg til Redi-Pak™ Containere
Artikelnummer. 11754199 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Halsfinish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Halsfinish unitSize
11754199 33-400 Pakke med 144
11728839 15-425 Pakke med 144
10123793 20-400 Pakke med 144
11734219 24-400 Pakke med 144
11714189 28-400 Pakke med 144
11704189 22-400 Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11754199 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 239260
Unikt kegleforingsdesign tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber
  • Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Fenol
  • Skruelåg
  • Farve: Sort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 144 Cs.
Halsfinish 33-400
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) Redi-pak™ beholder
Lukke liner Polyseal