Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Fenoliske skruelåg til Redi-Pak™ Containere
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Halsfinish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Unit Size:
Pakke med 144
Description
- Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
- Fenol
- Skruelåg
- Farve: Sort
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 144 Cs. |
| Halsfinish | 24-400 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Redi-pak™ beholder |
| Lukke liner | Polyseal |