Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Fenoliske skruelåg til Redi-Pak™ Containere
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Poly-Seal foringen er fremstillet af polyethylen med lav densitet
- Fenol
- Skruelåg
- Farve: Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 144 Cs. |
| Halsfinish | 15-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | Redi-pak™ beholder |
| Lukke liner | Polyseal |