Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Støttebase af PTFE-belagt frittet glas
Artikelnummer. 12421581 Shop alle Wheaton Science Products produkter
:
Glasstøttebase til filterstørrelse: 47mm
Artikelnummer. 12421581
Brand: DWK Life Sciences 419372
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til 47 mm vakuumfiltreringsenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 47 mm vakuumfiltreringssamling
Materiale Glas, PTFE
Type Support Base