Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ klare ampuller
Artikelnummer. 11744129 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,41 tommer.
0,47 tommer.
0,64 tommer.
0,74 tommer.
0,88 tommer.
Højde (engelsk):
2,63 tommer.
2,95 tommer.
3,3 tommer.
4,21 tommer.
5,11 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
11744129 50 pmol RNA pr. reaktion 0,41 tommer. 2,63 tommer. Pakke med 144
11340900 5 ml 0,64 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 144
10278241 10 ml 0,74 tommer. 4,21 tommer. Pakke med 144
11754129 20 ml 0,88 tommer. 5,11 tommer Pakke med 144
10691074 2 ml 0,47 tommer. 2,95 tommer. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11744129 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 176772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.60 DKK
    469.55 DKK / Pakke med 144
    Spare 68.05 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Forudindstillet for at eliminere behovet for arkivering
  • Borosilikatglas med lavt ekstraheri
  • Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
  • Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Overholdelse
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse A-standarder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 1.05 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,41 tommer.
Højde (metrisk) 6.7 cm
Højde (engelsk) 2,63 tommer.
Certificeringer/compliance USP Type 1, ASTM Type I, klasse A