Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ klare ampuller
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Forudindstillet for at eliminere behovet for arkivering
- Borosilikatglas med lavt ekstraheri
- Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
- Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Overholdelse
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse A-standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Forindstillet ampul |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.2 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Højde (metrisk) | 7.5 cm |
| Højde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Certificeringer/compliance | USP Type 1, ASTM Type I, klasse A |