Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ klare ampuller
Product Code. 10278241 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,41 tommer.
0,47 tommer.
0,64 tommer.
0,74 tommer.
0,88 tommer.
Højde (engelsk):
2,63 tommer.
2,95 tommer.
3,3 tommer.
4,21 tommer.
5,11 tommer
Unit Size:
Pakke med 144
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Højde (engelsk) unitSize
10278241 10 ml 0,74 tommer. 4,21 tommer. Pakke med 144
11744129 50 pmol RNA pr. reaktion 0,41 tommer. 2,63 tommer. Pakke med 144
11340900 5 ml 0,64 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 144
11754129 20 ml 0,88 tommer. 5,11 tommer Pakke med 144
10691074 2 ml 0,47 tommer. 2,95 tommer. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10278241 Supplier DWK Life Sciences™ Supplier No. 176780
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forudindstillet for at eliminere behovet for arkivering
  • Borosilikatglas med lavt ekstraheri
  • Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
  • Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Compliance
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse A-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 1.9 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,74 tommer.
Højde (metrisk) 10.7 cm
Højde (engelsk) 4,21 tommer.
Certificeringer/compliance USP Type 1, ASTM Type I, klasse A