Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ Rav ampuller
Product Code. 11794129 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,413 tommer.
0,472 tommer.
0,64 tommer.
Højde (engelsk):
2,63 tommer.
2,95 tommer.
3,3 tommer.
Unit Size:
Pakke med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Højde (engelsk) Unit Size
11794129 5 ml 0,64 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 144
11764129 50 pmol RNA pr. reaktion 0,413 tommer. 2,63 tommer. Pakke med 144
10268241 2 ml 0,472 tommer. 2,95 tommer. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11794129 Supplier DWK Life Sciences™ Supplier No. 176799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1056.52 DKK / Pakke med 144
    Spare 153.48 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Beskyt lysfølsomme prøver
  • Amber borosilikatglas
  • Forudsorteret for at eliminere arkivering
  • Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
  • Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Compliance
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse B standarder
Specifications
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 1.65 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,64 tommer.
Højde (metrisk) 8.4 cm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Certificeringer/compliance USP Type 1, ASTM Type I, klasse A