Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ Rav ampuller
Artikelnummer. 11764129 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,413 tommer.
0,472 tommer.
0,64 tommer.
Højde (engelsk):
2,63 tommer.
2,95 tommer.
3,3 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Højde (engelsk) Pakningsstørrelse
11764129 50 pmol RNA pr. reaktion 0,413 tommer. 2,63 tommer. Pakke med 144
10268241 2 ml 0,472 tommer. 2,95 tommer. Pakke med 144
11794129 5 ml 0,64 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11764129 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 176792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    524.81 DKK / Pakke med 144
    Spare 80.19 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Beskyt lysfølsomme prøver
  • Amber borosilikatglas
  • Forudsorteret for at eliminere arkivering
  • Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
  • Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Overholdelse
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse B standarder
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 1.05 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,413 tommer.
Højde (metrisk) 6.7 cm
Højde (engelsk) 2,63 tommer.
Certificeringer/compliance USP Type 1, ASTM Type I, klasse A