Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudscoret Gold-Band™ Rav ampuller
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,413 tommer.
0,472 tommer.
0,64 tommer.
Højde (engelsk):
2,63 tommer.
2,95 tommer.
3,3 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Amber borosilikatglas
- Forudsorteret for at eliminere arkivering
- Gold-Band funktionen angiver forhåndsscoring
- Stilke kan være trækforseglet eller spidsforseglet
Overholdelse
Møde USP Type 1 og ASTM™ Type I, klasse B standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Forindstillet ampul |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.2 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,472 tommer. |
| Højde (metrisk) | 7.5 cm |
| Højde (engelsk) | 2,95 tommer. |
| Certificeringer/compliance | USP Type 1, ASTM Type I, klasse A |