Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudindstillede klare standard ampuller
Artikelnummer. 11758709 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11758709 20 ml Pakke med 25
11748709 7 ml Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11758709 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 176762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4294.50 DKK
    3771.17 DKK / Pakke med 25
    Spare 523.33 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Glasbeholdere designet til at være hermetisk forseglede, bevarer renheden og forlænger indholdets holdbarhed
Et guldbånd på stilken indikerer, at ampullen er præ-skåret for at lette snapping.
  • Konstrueret af USP Type I klart og ravfarvet lavt ekstrahereligt borosilikatglas
  • Metoder til sterilisering: autoklave, tør varme og EtO
  • Forhindrer krydskontaminering
Standarder emballage, miljø- og diagnostiske standarder, frysetørring og kryogen opbevaring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 1.05 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,41 tommer.
Højde (metrisk) 6.1 cm
Højde (engelsk) 2,4''
Certificeringer/compliance ASTM E438 Type I, Klasse A