Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Forudindstillede klare standard ampuller
Artikelnummer. 11748709 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11748709 7 ml Pakke med 25
11758709 20 ml Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11748709 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 176759
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasbeholdere designet til at være hermetisk forseglede, bevarer renheden og forlænger indholdets holdbarhed
Et guldbånd på stilken indikerer, at ampullen er præ-skåret for at lette snapping.
  • Konstrueret af USP Type I klart og ravfarvet lavt ekstrahereligt borosilikatglas
  • Metoder til sterilisering: autoklave, tør varme og EtO
  • Forhindrer krydskontaminering
Standarder emballage, miljø- og diagnostiske standarder, frysetørring og kryogen opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Forindstillet ampul
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 1.7 cm
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Højde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Certificeringer/compliance ASTM E438 Type I, Klasse A