Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ PP lavet leveringsdyser
Shop alle Wheaton Science Products produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
2 og 3 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek
Pakke med 6
Beskrivelse
- Glassynk bruges til at sikre rør, når man trækker fra en beholder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Wheaton peristaltiske pumper, dispenseringspumper og slanger |
| Produkttype | Leveringsmundstykke |