Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vævsslibere med radiale takker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,47 tommer.
0,51 tommer
0,62 tommer.
0,74 tommer.
0,94 tommer.
1,18 tommer.
Længde (engelsk):
7,99 tommer.
8,62 tommer.
10,4 tommer
Længde (engelsk) rør:
1,7''
2,59 tommer.
2,91 tommer.
3,3 tommer.
4,64 tommer.
5,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Kværne er præcist konstrueret med fuldstændigt udskiftelige dele, hvilket muliggør lettere udskiftning af dele.
- Mørtel fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
- Radial takket PTFE støder
- Udskiftelige dele
- Autoklaverbar
Ordreinfo
Slibekammerets frigang er 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm). Dybden af takkerne er 0,020 tommer til 0,025 tommer. Diameteren på skaftet i rustfrit stål er 0,25 tommer. (6,3 mm).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE |
| Produkttype | Vævssliber |
| Længde (engelsk) | 8,62 tommer. |
| Længde (metrisk) | 219mm |
| Længde (engelsk) rør | 2,91 tommer. |
| Længde (metrisk) rør | 74mm |
| Vis mere |