Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vævsslibere med radiale takker
Artikelnummer. 12411461 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,47 tommer.
0,51 tommer
0,62 tommer.
0,74 tommer.
0,94 tommer.
1,18 tommer.
Længde (engelsk):
7,99 tommer.
8,62 tommer.
10,4 tommer
Længde (engelsk) rør:
1,7''
2,59 tommer.
2,91 tommer.
3,3 tommer.
4,64 tommer.
5,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Diameter (engelsk) Udvendig Længde (engelsk) Længde (engelsk) rør unitSize
12411461 0,33 oz., 10 ml 0,62 tommer. 8,62 tommer. 2,91 tommer. Pakke med 2
11561305 0,06 oz., 2 ml 0,47 tommer. 7,99 tommer. 1,7'' Pakke med 2
12491451 0,16 oz., 5 ml 0,51 tommer 8,62 tommer. 2,59 tommer. Pakke med 2
12451461 1,01 oz., 30 ml 0,94 tommer. 10,4 tommer 4,64 tommer. Pakke med 2
12471461 1,85 oz., 55 ml 1,18 tommer. 10,4 tommer 5,1 tommer Pakke med 2
12431461 0,5 oz., 15 ml 0,74 tommer. 8,62 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12411461 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 357979
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Takket PTFE støder dispergerer homogenatet mere effektivt i mørtelcylinderen
Kværne er præcist konstrueret med fuldstændigt udskiftelige dele, hvilket muliggør lettere udskiftning af dele.
  • Mørtel fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Radial takket PTFE støder
  • Udskiftelige dele
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Slibekammerets frigang er 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm). Dybden af takkerne er 0,020 tommer til 0,025 tommer. Diameteren på skaftet i rustfrit stål er 0,25 tommer. (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Udvendig 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16mm
Kapacitet (engelsk) 0,33 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Produkttype Vævssliber
Længde (engelsk) 8,62 tommer.
Længde (metrisk) 219mm
Længde (engelsk) rør 2,91 tommer.
Længde (metrisk) rør 74mm
Volumen 0,33 oz., 10 ml