Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vævsslibere med radiale takker
Artikelnummer. 11561305 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Diameter (engelsk) Udvendig:
0,47 tommer.
0,51 tommer
0,62 tommer.
0,74 tommer.
0,94 tommer.
1,18 tommer.
Længde (engelsk):
7,99 tommer.
8,62 tommer.
10,4 tommer
Længde (engelsk) rør:
1,7''
2,59 tommer.
2,91 tommer.
3,3 tommer.
4,64 tommer.
5,1 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Diameter (engelsk) Udvendig Længde (engelsk) Længde (engelsk) rør unitSize
11561305 0,06 oz., 2 ml 0,47 tommer. 7,99 tommer. 1,7'' Pakke med 2
12411461 0,33 oz., 10 ml 0,62 tommer. 8,62 tommer. 2,91 tommer. Pakke med 2
12491451 0,16 oz., 5 ml 0,51 tommer 8,62 tommer. 2,59 tommer. Pakke med 2
12451461 1,01 oz., 30 ml 0,94 tommer. 10,4 tommer 4,64 tommer. Pakke med 2
12471461 1,85 oz., 55 ml 1,18 tommer. 10,4 tommer 5,1 tommer Pakke med 2
12431461 0,5 oz., 15 ml 0,74 tommer. 8,62 tommer. 3,3 tommer. Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11561305 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 357969
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Takket PTFE støder dispergerer homogenatet mere effektivt i mørtelcylinderen
Kværne er præcist konstrueret med fuldstændigt udskiftelige dele, hvilket muliggør lettere udskiftning af dele.
  • Mørtel fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Radial takket PTFE støder
  • Udskiftelige dele
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Slibekammerets frigang er 0,004 tommer til 0,006 tommer. (0,1 til 0,15 mm). Dybden af takkerne er 0,020 tommer til 0,025 tommer. Diameteren på skaftet i rustfrit stål er 0,25 tommer. (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 12mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,25 tommer
Diameter (metrisk) aksel 6.3mm
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Borosilikatglas, PTFE
Produkttype Vævssliber
Længde (engelsk) 7,99 tommer.
Længde (metrisk) 203mm
Længde (engelsk) rør 1,7''
Længde (metrisk) rør 45mm
Volumen 0,06 oz., 2 ml