Description
Vælg kværne med eller uden plastiksikkerhedsbelægning
- Fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
- Udskiftelige dele
- Rustfri stålstang kan indsættes i en elektrisk omrører
- PTFE støderbund tilpasser sig nøjagtigt til rørbunden; frigang på ca. 0,1 til 0,15 mm
- Transparent plastbelægning på Safe-Grind™ vævsslibere beskytter mørtel mod at blive ridset, forbedrer grebet og indeholder homogenat i tilfælde af rørbrud
- Autoklaverbar
Order Info
Stangdimensioner, 1/4 tommer diameter (6 mm)
Specifications
Specifications
| Clearance (engelsk) | 0,004 til 0,006 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,1 til 0,15 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 6.3mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Plastbelagt glas |
| Produkttype | Vævssliber |
| Til brug med (applikation) | Fremstilling af vævshomogenater |
| Show More |