Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Vævsslibere
Artikelnummer. 11397793 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Materiale:
Borosilikatglas
Plastbelagt glas
Længde (metrisk):
203 mm
219 mm
266 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Materiale Længde (metrisk) unitSize
11397793 1,85 oz., 55 ml Borosilikatglas 266 mm Pakke med 2
11387793 0,5 oz., 15 ml Borosilikatglas 219 mm Pakke med 2
11377793 1,01 oz., 30 ml Borosilikatglas 266 mm Pakke med 2
10060283 0,33 oz., 10 ml Borosilikatglas 219 mm Pakke med 2
10581142 0,5 oz., 15 ml Plastbelagt glas 219 mm -
11501315 1,01 oz., 30 ml Plastbelagt glas 266 mm Pakke med 2
11591305 0,33 oz., 10 ml Plastbelagt glas 219 mm Pakke med 2
11511315 1,85 oz., 55 ml Plastbelagt glas 266 mm Pakke med 2
10373143 0,16 oz., 5 ml Borosilikatglas 219 mm Pakke med 2
11581305 0,16 oz., 5 ml Plastbelagt glas 219 mm Pakke med 2
10530762 0,06 oz., 2 ml Plastbelagt glas 203 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11397793 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 358054
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg kværne med eller uden plastiksikkerhedsbelægning
  • Fremstillet af Wheaton-33™ lavt ekstraherbart borosilikatglas
  • Udskiftelige dele
  • Rustfri stålstang kan indsættes i en elektrisk omrører
  • PTFE støderbund tilpasser sig nøjagtigt til rørbunden; frigang på ca. 0,1 til 0,15 mm
  • Transparent plastbelægning på Safe-Grind™ vævsslibere beskytter mørtel mod at blive ridset, forbedrer grebet og indeholder homogenat i tilfælde af rørbrud
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Stangdimensioner, 1/4 tommer diameter (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Skaft 0,25 tommer
Diameter (metrisk) aksel 6.3mm
Kapacitet (engelsk) 1,85 oz.
Kapacitet (metrisk) 55 mL
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Vævssliber
Til brug med (applikation) Fremstilling af vævshomogenater
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Længde (metrisk) 266 mm
Længde (engelsk) rør 5,11 tommer
Længde (metrisk) rør 130mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 1,18 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 30mm
Volumen 1,85 oz., 55 ml
Støber materiale PTFE