Beskrivelse
- Manufactured from chemical resistant polypropylene
- Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Available in 3mL size
- Suitable for diluent solutions and sample storage applications
- Available in bulk quantity configurations — contact your DWK Sales Representative
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 0,66 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 0,51 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 13mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 7mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 38 mm |
| Højde (engelsk) | 1,49 tommer |
| Lukningsmateriale | Gummi |
| Vis mere |