Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen hældningsring til Lab 45 graduerede flasker
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Udskiftelig klar (naturlig) polypropylen hældring til GL 45 laboratorieflasker
- Drypfrit design understøtter ren, kontrolleret hældning
- Kompatibel med GL 45 skrue-gevindsgraderede laboratorieflasker
- Autoklavérbar til brug i steriliseringsarbejdsgange
- Maksimal temperatur: 140 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Halsfinish | 45mm |
| Til brug med (udstyr) | Til Lab 45's gradueret flaske |
| Lukkestørrelse | 45 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Forsegle |