Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen hætter til Wheaton Droppeflasker - Rød
Artikelnummer. 11744189 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
Dråbeflaske i plast
Droppe flaske
Halsfinish:
13-425
15-415
20-410
8-425
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11744189
Brand: DWK Life Sciences 242522
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skruehætte lavet af polypropylen af strålingskvalitet
  • Pakket i tilfælde af 100 eller 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 100 c.
Halsfinish 20-410
Certificeringer/compliance ISO 9001
Produkttype Polypropylen hætte
Til brug med (udstyr) Dråbeflaske i plast