Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylen hætter til Wheaton Droppeflasker - Grå
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
20-410
8-425
nr. pr. sag:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Pakket i tilfælde af 100 eller 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 1000/Cs. |
| Halsfinish | 13-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Polypropylen hætte |
| Til brug med (udstyr) | Dråbeflaske i plast |